Learn More
Metanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10281001 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10281001 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10179100 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15538464 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10281001 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8045.1000
Excede las especificaciones ACS
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Punto de fusión -98°C
Color Máx. 10 (APHA)
Aspecto Clear
Densidad 0.7918 g/cm³ (20°C)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Frasco de vidrio
Residuos después de la evaporación max. 0.001 %
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.8 % (by GC, corrected for water)
Agua max. 0.05 %
Punto de ebullición 64.6°C (1013 hPa)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Metanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.