Learn More
Solución de metanosulfonato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12902155
Solución de metanosulfonato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12902155 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 12902155
Marca: Fisher Chemical A 027 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Fórmula molecular CH3SO3-
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonate
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O
Cantidad 500 mL
Título del producto
Solución de metanosulfonato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >