Learn More
Solución de metanosulfonato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methanesulfonate |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L |
| Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
| Solvent or Matrix | Water |
| Cantidad | 250 mL |