Learn More
Brady™ Etiquetas para placas de clasificación e identificación de poliéster metalizado MiniMark™
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
Marca: Brady™ 710085
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Especificaciones
RoHS, 2011/65/UE | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Thermal Transfer | |
Identifique sus placas de clasificación y activos con estas etiquetas de aspecto metálico | |
-40 °C | |
650/Paq. | |
76,2 x 50 mm (An x Al) | |
De -40 °C a +135 °C | |
0,019 mm | |
50,00 x 76,20 mm | |
50 mm | |
76,2 mm |
Etiquetas para placas de clasificación e identificación MiniMark | |
Plata | |
Poliéster metalizado | |
Etiqueta para placas de clasificación e identificación | |
Impresora MiniMark | |
Paquete de 650 | |
Rectángulo | |
-40°F to +275°F | |
0.003 in. | |
53,00 mm | |
1.97 in. | |
3 in. | |
MNK-BPT-19-7563 |
Título del producto
Brady™ Etiquetas para placas de clasificación e identificación de poliéster metalizado MiniMark™ > Color: plateado; dimensiones: 76,20 x 50 mm (An x Al)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido