Learn More
Brady™ Etiquetas para placas de clasificación e identificación de poliéster metalizado MiniMark™
Código de producto. p-8001581
Click to view available options
Anchura (métrico):
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
69,85 mm
76,2 mm
Altura (métrico):
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11721825
missing translation for 'mfr': Brady™ 710081
This item is not returnable. View return policy
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
  • Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Specifications
Certificaciones/conformidad RoHS, 2011/65/UE
Descripción Etiquetas para placas de clasificación e identificación MiniMark
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Plata
Pantalla Blank
Acabado Satinado
Formato Die-cut
Material Poliéster metalizado
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta para placas de clasificación e identificación
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identifique sus placas de clasificación y activos con estas etiquetas de aspecto metálico
Para utilizar con (equipo) Impresora MiniMark
Repetición horizontal (métrico) 28,4 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete Paquete de 2865
Cantidad 2865/Paq.
Forma Rectángulo
Tamaño (métrico) 25,4 x 12,7 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +275°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +135 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0,019 mm
Repetición vertical (métrico) 15,70 mm
Dimensions (LxW) 12,70 x 25,40 mm
Longitud (imperial) 0.5 in.
Longitud (métrico) 12.7 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (métrico) 12,7 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-5-7563
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.