Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II aRNA Amplification Kit
Amplifica tan solo 100 pg de ARN de entrada para los análisis GeneChip™
2770.00€ - 9760.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de amplificación de ARNa |
---|---|
Incluye etiqueta o tinte | No |
Transcriptasa inversa | ArrayScript™ |
Tipo de muestra | ARN Poly(A+), ARN total |
Formato | Kit |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10056234
|
Invitrogen™
AM1751 |
20 reacciones |
2770.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10321525
|
Invitrogen™
AMB17515 |
100 reacciones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Descripción general del sistema
La determinación de los perfiles de expresión mediante matrices genéticas se ha convertido en el método más utilizado para evaluar la expresión génica en todo el genoma. La principal limitación de esta tecnología es el requisito de grandes cantidades de ARN para la hibridación de matrices. Este obstáculo se suele superar mediante el uso de la transcripción del ADNc impulsada por la ARN polimerasa T7 (obtenida de muestras de ARN total) para amplificar cantidades suficientes de ARNc. Este método de amplificación es la base del kit de amplificación de ARNa MessageAmp II.
Un kit mejorado para la amplificación de ADNc
Incluido en el kit está ArrayScript RT, una transcriptasa inversa M-MLV de ingeniería racional, con producciones equivalentes o superiores de ADNc de longitud completa en comparación con otras enzimas. El uso de ArrayScript RT junto con la optimización de la reacción de síntesis del ADNc de segunda cadena da como resultado una mayor conversión del ARNm en plantillas de ADNc bicatenario de longitud completa. Además, dado que la transcripción in vitro (IVT) utiliza la tecnología MEGAscript™, los tiempos de incubación de la IVT se acortan. Estas mejoras en el kit MessageAmp II también llevan a cabo reacciones de dos rondas, lo que facilita la amplificación robusta del ARN total de muestras de tan solo 100 pg.
Productos accesorios
Bio-11-UTP (n.º de cat. AM8450) y Bio-16-UTP (n.º de cat. AM8451) pueden usarse en reacciones de amplificación de ARNa MessageAmp para el etiquetado de dianas para el análisis GeneChip. Los Bio-UTP se confirman libres de actividad endonucleasa no específica, actividad exonucleasa y actividad de ARNasa, y se prueban funcionalmente utilizando el kit de amplificación MessageAmp II.
- Aumento de la amplificación: hasta 5000 veces
- Mayor sensibilidad debido al aumento de la producción de ADNc de longitud completa
- Análisis GeneChip con tan solo 100 ng de ARN de entrada
- Un etiquetado eficaz produce un alto porcentaje de llamadas actuales y bajas relaciones 3'/5'
- Incluye ArrayScript™ RT, una transcriptasa inversa M-MLV específicamente diseñada. Reacción de síntesis de ADNc de segunda cadena optimizada
Etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatriz, amplificación de ARN
Especificaciones
Kit de amplificación de ARNa | |
ArrayScript™ | |
Kit |
No | |
ARN Poly(A+), ARN total | |
Ambion™, MessageAmp™ |