Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II aRNA Amplification Kit
Amplifica tan solo 100 pg de ARN de entrada para los análisis GeneChip™
Marca: Invitrogen™ AMB17515
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: El kit de amplificación de ARNa MessageAmp™ II contiene: Primer T7 Oligo(dT), ArrayScript™ RT, inhibidor de ARNasa, tampón de primera cadena 10X, mezcla de dNTP, tampón de segunda cadena, ADN polimerasa, ARNasa H, mezcla de enzimas T7, tampón de reacción 10X T7, ATP T7 (75 mM), CTP T7 (75 mM), GTP T7 (75 mM), UTP T7 (75 mM), primers de segunda ronda y ARN de control (1 mg/ml de ARN total de HeLa). Tampón de lavado, tampón de unión de ADNc, tampón de unión de ARNa, cartuchos de filtro de ARNa, tubos de recogida de ARNa, cartuchos de filtro de ADNc, tubos de elución de ADNc, agua sin nucleasas y manual de instrucciones detallado
Descripción
Descripción general del sistema
La determinación de los perfiles de expresión mediante matrices genéticas se ha convertido en el método más utilizado para evaluar la expresión génica en todo el genoma. La principal limitación de esta tecnología es el requisito de grandes cantidades de ARN para la hibridación de matrices. Este obstáculo se suele superar mediante el uso de la transcripción del ADNc impulsada por la ARN polimerasa T7 (obtenida de muestras de ARN total) para amplificar cantidades suficientes de ARNc. Este método de amplificación es la base del kit de amplificación de ARNa MessageAmp II.
Un kit mejorado para la amplificación de ADNc
Incluido en el kit está ArrayScript RT, una transcriptasa inversa M-MLV de ingeniería racional, que produce rendimientos equivalentes o superiores de ADNc de longitud completa en comparación con otras enzimas. El uso de ArrayScript RT junto con la optimización de la reacción de síntesis del ADNc de segunda cadena da como resultado una mayor conversión del ARNm en plantillas de ADNc bicatenario de longitud completa. Además, dado que la transcripción in vitro (IVT) utiliza la tecnología MEGAscript™, los tiempos de incubación de la IVT se acortan. Estas mejoras en el kit MessageAmp II también llevan a cabo reacciones de dos rondas, lo que facilita la amplificación robusta del ARN total de muestras de tan solo 100 pg.
Productos accesorios
Bio-11-UTP (n.º de cat. AM8450) y Bio-16-UTP (n.º de cat. AM8451) pueden usarse en reacciones de amplificación de ARNa MessageAmp para el etiquetado de dianas para el análisis GeneChip. Se confirma que los Bio-UTP están libres de actividad endonucleasa no específica, actividad exonucleasa y actividad de ARNasa y se prueban funcionalmente con el kit de amplificación de ARNa MessageAmp II.
- Aumento de la amplificación: hasta 5000 veces
- Mayor sensibilidad debido al aumento de los rendimientos de ADNc de longitud completa
- Análisis GeneChip con tan solo 100 ng de ARN de entrada
- Un etiquetado eficaz produce un alto porcentaje de llamadas actuales y bajas relaciones 3'/5'
- Incluye ArrayScript™ RT, una transcriptasa inversa M-MLV específicamente diseñada. Reacción de síntesis de ADNc de segunda cadena optimizada
Etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatriz, amplificación de ARN
Especificaciones
Kit de amplificación de ARNa | |
No | |
ARN Poly(A+), ARN total | |
Ambion™, MessageAmp™ |
El kit de amplificación de ARNa MessageAmp™ II contiene el primer T7 Oligo(DT), RT ArrayScript™, inhibidor de ARNasa, tampón de primera cadena 10X, mezcla de dNTP, tampón de segunda cadena, ADN polimerasa, ARNasa H, mezcla de enzimas T7, tampón de reacción 10X T7, ATP T7 (75 mM), CTP T7 (75 mM), GTP T7 (75 mM), UTP T7 (75 mM), primers de segunda ronda y ARN de control (1 mg⁄ml ARN total de HeLa) que se almacenan a –20 °C. El tampón de lavado, el tampón de unión de ADNc, el tampón de unión de ARNa, los cartuchos de filtro de ARNa, los tubos de recogida de ARNa, los cartuchos de filtro de ADNc, los tubos de elución de ADNc, el agua sin nucleasas y el manual de instrucciones detallado se almacenan a temperatura ambiente. | |
ArrayScript™ | |
Kit | |
100 reacciones |