Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II aRNA Amplification Kit
Código de producto. 10056234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10056234 20 reacciones cada uno
10321525 100 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10056234 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1751
 Artículo restringido
En stock
Includes
Primer T7 Oligo(dT) de 60 μl; transcriptasa inversa ArrayScript™ de 22 μl; inhibidor de ARNasa de 22 μl; tampón de primera cadena (10) 42 μl; mezcla dNTP de 170 μl; tampón de segunda cadena (10) de 210 μl; ADN polimerasa de 42 μl; ARNasa H de 22 μl; mezcla de enzimas T7 de 84 μl; Tampón de reacción T7 (10) de 84 μl; ATP, CTP, GTP y UTP de 84 μl cada una; primers de segunda ronda de 40 μl; ARN de control de 10 μl de 1 mg/ml; 1,75 ml de agua sin nucleasas; tampón de lavado de 30 ml; tampón de unión de ADNc de 7 ml; tampón de unión de 9 ml; 20 cartuchos de filtro de ARNa; 40 tubos de recogida de ARNa; 20 cartuchos de filtro y tubos de ADNc; 20 tubos de elución de ADNc; 10 ml de agua sin nucleasas
Amplifica tan solo 100 pg de ARN de entrada para los análisis GeneChip™
Descripción general del sistema
La determinación de los perfiles de expresión mediante matrices genéticas se ha convertido en el método más utilizado para evaluar la expresión génica en todo el genoma. La principal limitación de esta tecnología es el requisito de grandes cantidades de ARN para la hibridación de matrices. Este obstáculo se suele superar mediante el uso de la transcripción del ADNc impulsada por la ARN polimerasa T7 (obtenida de muestras de ARN total) para amplificar cantidades suficientes de ARNc. Este método de amplificación es la base del kit de amplificación de ARNa MessageAmp II.
Un kit mejorado para la amplificación de ADNc
Incluido en el kit está ArrayScript™ RT, una transcriptasa inversa M-MLV de ingeniería racional, con producciones equivalentes o superiores de ADNc de longitud completa en comparación con otras enzimas. El uso de ArrayScript RT junto con la optimización de la reacción de síntesis del ADNc de segunda cadena da como resultado una mayor conversión del ARNm en plantillas de ADNc bicatenario de longitud completa. Además, dado que la transcripción in vitro (IVT) utiliza la tecnología MEGAscript™, los tiempos de incubación de la IVT se acortan. Estas mejoras en el kit MessageAmp II también llevan a cabo reacciones de dos rondas, lo que facilita la amplificación robusta del ARN total de muestras de tan solo 100 pg.
Productos accesorios
Bio-11-UTP (n.º de cat. AM8450) y Bio-16-UTP (n.º de cat. AM8451) pueden usarse en reacciones de amplificación de ARNa MessageAmp para el etiquetado de dianas para el análisis GeneChip. Se confirma que los Bio-UTP están libres de actividad endonucleasa no específica, actividad exonucleasa y actividad de ARNasa y se prueban funcionalmente con el kit de amplificación de ARNa MessageAmp II.
  • Aumento de la amplificación: hasta 5000 veces
  • Mayor sensibilidad debido al aumento de los rendimientos de ADNc de longitud completa
  • Análisis GeneChip con tan solo 100 ng de ARN de entrada
  • Un etiquetado eficaz produce un alto porcentaje de llamadas actuales y bajas relaciones 3'/5'
  • Incluye ArrayScript™ RT, una transcriptasa inversa M-MLV específicamente diseñada
  • Reacción de síntesis de ADNc de segunda cadena optimizada
Etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatriz, amplificación de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de amplificación de ARNa
Contenido y almacenamiento • Primer T7 Oligo (dT) de 60 µl (-20°C)
• Transcriptasa inversa ArrayScript™ de 22 µl (-20°C)
• Inhibidor de la ARNasa de 22 µl (-20°C)
• Tampón de primera cadena (10) de 42 µl (-20°C)
• Mezcla dNTP de 170 µl (-20°C)
• Tampón de segunda cadena (10) de 210 µl (-20°C)
• ADN polimerasa de 42 µl (-20°C)
• ARNasa H de 22 µl (-20°C)
• Mezcla enzimática T7 de 84 µl (-20°C)
• tampón de reacción T7 (10) de 84 µl (-20°C)
• T7 ATP, CTP, GTP y UTP de 84 µl cada una (-20°C)
• Primers de segunda ronda de 40 µl (-20°C)
• ARN de control de 10 µl de 1 mg/ml (-20°C)
• 1,75 ml de agua sin nucleasas (cualquier temperatura)
• Tampón de lavado de 30 ml (4°°C o temperatura ambiente)
• Tampón de unión de ADNc de 7 ml (temperatura ambiente)
• Tampón de unión de ARNa de 9 ml (temperatura ambiente)
• 20 cartuchos de filtro de ARNa (temperatura ambiente)
• 40 tubos de recogida de ARNa (temperatura ambiente)
• 20 cartuchos de filtro de ADNc + tubos (temperatura ambiente)
• 20 tubos de elución de ADNc (temperatura ambiente)
• 10 ml de agua sin nucleasas (cualquier temperatura)
Incluye etiqueta o tinte No
Transcriptasa inversa ArrayScript™
Tipo de muestra ARN Poly(A+), ARN total
Formato Kit
Línea de productos Ambion, MessageAmp
Cantidad 20 reacciones