Learn More
Nitrato de mercurio(I) dihidrato, reactivo ACS, 9ª edición, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-86-7 | Hg2N2O6·2H2O | 561.22 g/mol
83.52€ - 281.40€
CAS 7782-86-7
Fórmula molecular H4Hg2N2O8
Peso molecular (g/mol) 561.22
Clave InChI LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dimercury(1+) dihydrate dinitrate
SMILES O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12347193
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
447180500
50 g Frasco de plástico
83.52€
50 g
12337193
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
447182500
250 g Frasco de plástico
281.40€
250 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7782-86-7
561.22
dimercury(1+) dihydrate dinitrate
H4Hg2N2O8
LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Mercury(I) nitrate dihydrate
7782-86-7
Hg2(NO3)2·2H2O
LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
dimercury(1+) dihydrate dinitrate
561.22
70.0°C
H4Hg2N2O8
Solubility in water: 20g/L (20°C)
O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
561.22
Reactivo ACS
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de mercurio(I) dihidrato, reactivo ACS, 9ª edición, Thermo Scientific Chemicals