Learn More
Nitrato de mercurio(I) dihidrato, reactivo ACS, 9ª edición, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mercury(I) nitrate dihydrate |
Punto de fusión | 70.0°C |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | Hg2(NO3)2·2H2O |
Información de solubilidad | Solubility in water: 20g/L (20°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 561.22 |
Grado | Reactivo ACS |
Envase | Frasco de plástico |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466203 | Certificado de análisis | 16/09/2024 | 447180500,447182500 |
A0458324 | Certificado de análisis | 14/02/2024 | 447180500,447182500 |
A0451895 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 447180500,447182500 |
A0449333 | Certificado de análisis | 16/01/2023 | 447180500,447182500 |
A0397982 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 447180500,447182500 |
Seguridad y manipulación
- Mercury(I) nitrate dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.