Learn More
Mepivacaine hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Mepivacaine hydrochloride binds to specific voltage-gated sodium ion channels in neuronal cell membranes, which inhibits both sodium influx and membrane depolarization.
Marca: Medchem Express HY-B0517A
Descripción
Mepivacaine hydrochloride binds to specific voltage-gated sodium ion channels in neuronal cell membranes, which inhibits both sodium influx and membrane depolarization.Especificaciones
Mepivacaine hydrochloride | |
Blanco | |
C15H23ClN2O | |
H2O : 100 mg/mL (353.59 mM; Need ultrasonic) | |
282.81 | |
99.83% | |
Solid |
1722-62-9 | |
Research | |
5 g | |
O=C(C(CCCC1)N1C)NC(C(C)=CC=C2)=C2C.Cl | |
282.81 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only