missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mepivacaine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200099072
5 g, 5 g
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Mepivacaine hydrochloride binds to specific voltage-gated sodium ion channels in neuronal cell membranes, which inhibits both sodium influx and membrane depolarization.

Mepivacaine hydrochloride binds to specific voltage-gated sodium ion channels in neuronal cell membranes, which inhibits both sodium influx and membrane depolarization.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mepivacaine hydrochloride
CAS 1722-62-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H23ClN2O
Cantidad 5 g
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (353.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(CCCC1)N1C)NC(C(C)=CC=C2)=C2C.Cl
Peso molecular (g/mol) 282.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.81
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto
Mepivacaine hydrochloride, MedChemExpress

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado