Learn More
MEP1A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (009), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
256.00€ - 512.00€
Especificaciones
Antígeno | MEP1A |
---|---|
Clon | 009 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | ELISA |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17739783
|
Invitrogen
MA543435 |
50 μL |
256.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17769673
|
Invitrogen
MA543125 |
100 μL |
512.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Specificity: Human MEP1A
MEP1A (Meprin A Subunit Alpha) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Collagen chain trimerization. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include metalloendopeptidase activity and metallopeptidase activity.Especificaciones
MEP1A | |
1 mg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with no preservative | |
AI098089; AW107200; bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)); E-24.18; Endopeptidase-2; endopeptidase-24.18 subunit alpha; Mep1; Mep-1; MEP1A; Mep-1a; meprin 1 alpha; meprin A alpha; meprin A alpha-subunit; meprin A subunit alpha; meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase); meprin alpha; N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha; PABA peptide hydrolase; PPH alpha; PPHA | |
MEP1A | |
IgG | |
Protein A | |
Antibody |
009 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q16819 | |
4224 | |
Recombinant Human MEP1A protein. | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
MEP1A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
MEP1A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (009), Invitrogen™