Learn More
3M™ Melamine Floor Pads, Gray/White
Specially designed for use on stone, concrete, VCT, marble, and other porous floor surfaces. These highly effective pads make light work of ingrained dirt, and unsightly scuff marks. Environmentally preferable since no cleaning additives or chemicals required.
306.00€ - 710.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Almohadillas de suelo |
---|---|
Color | Gris, blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza |
Para utilizar con (equipo) | Superficies de suelo porosas |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17178610
|
3M™
7000062726 |
330 mm |
306.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17188610
|
3M™
7000062727 |
370 mm |
365.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17198610
|
3M™
7000062728 |
406 mm |
421.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17138570
|
3M™
7000032549 |
432 mm |
469.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17138640
|
3M™
7000062985 |
505 mm |
710.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Floor pad for modern micro-porous floor surfaces such as ceramic, terracotta, marble, and concrete
- Cleans most dirt and marks with water alone, no cleaning additives or chemicals required
- Environmentally preferable
- Cleans up to 1000 m2 for single disc cleaning machines and 10,000 m2 for scrubber driers
Specifications
Almohadillas de suelo | |
Gris, blanco | |
Limpieza | |
Superficies de suelo porosas |