Learn More
3M™ Almohadillas para suelos de melamina, gris/blanco
Código de producto. 17198610
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
330 mm
370 mm
406 mm
432 mm
505 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17198610 406 mm paquete de 5
17178610 330 mm paquete de 5
17188610 370 mm paquete de 5
17138570 432 mm paquete de 5
17138640 505 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17198610 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000062728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    239.21€ / paquete de 5
    Ahorro 256.79€
    51% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Especialmente diseñada para su uso en superficies de suelo de piedra, hormigón, VCT, mármol y otras superficies porosas. Estas almohadillas altamente eficaces facilitan el trabajo de eliminar la suciedad arraigada y las antiestéticas marcas de rozaduras. Respetuosa con el medio ambiente, ya que no se requiere aditivos ni productos químicos para la limpieza.
  • Almohadilla para superficies de suelo microporoso moderno, como cerámica, terracota, mármol y hormigón
  • Limpia la mayoría de la suciedad y las marcas con solo agua, sin necesidad de aditivos ni productos químicos de limpieza
  • Respetuosa con el medio ambiente
  • Limpia hasta 1000 m2 para máquinas de limpieza de un solo disco y 10 000 m2 para fregadoras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadillas de suelo
Color Gris, blanco
Diámetro (métrico) 406 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza
Para utilizar con (equipo) Superficies de suelo porosas