Learn More
3M™ Melamine Floor Pads, Gray/White
Specially designed for use on stone, concrete, VCT, marble, and other porous floor surfaces. These highly effective pads make light work of ingrained dirt, and unsightly scuff marks. Environmentally preferable since no cleaning additives or chemicals required.
Marca:  3M™ 7000062985
Detalles adicionales : Peso : 0.32500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17138640
  • 710.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Almohadilla para superficies de suelo microporoso moderno, como cerámica, terracota, mármol y hormigón
  • Limpia la mayoría de la suciedad y las marcas con solo agua, sin necesidad de aditivos ni productos químicos de limpieza
  • Respetuosa con el medio ambiente
  • Limpia hasta 1000 m2 para máquinas de limpieza de un solo disco y 10 000 m2 para fregadoras
Especificaciones
Especificaciones
Almohadillas de suelo
505 mm
Superficies de suelo porosas
Gris, blanco
Limpieza