Learn More
MEK2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H8C2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno MEK2
Clon 1H8C2
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16820026
Ver documentos
Proteintech
67410-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16810026
Ver documentos
Proteintech
67410-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
The MEK2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MEK2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MEK2 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
MEK2
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
5605
Primary
1H8C2
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG1
Documentos
Product Certifications
Título del producto
MEK2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H8C2, Proteintech