Learn More
Thermo Scientific™ Rotores de ángulo fijo Medilite™
Procese de forma segura las muestras con estos rotores de ángulo fijo de 6 y 12 puestos Thermo Scientific™ Medilite, compatibles con la centrífuga Medilite.
407.00€
Especificaciones
Tipo | Rotor de ángulo fijo |
---|---|
RCF máx. | 1.228 x g |
Vel. máx | 3.100 rpm |
Longitud máx. del tubo | 100 mm |
Diámetro máx. del tubo | 16 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12415721
|
Thermo Scientific™
474300R |
6 x 10 mL | Rotor de ángulo fijo Medilite de 6 posiciones | N/A | ||||||
Descripción
Procese de forma segura las muestras con estos rotores de ángulo fijo de 6 y 12 puestos Thermo Scientific™ Medilite, compatibles con la centrífuga Medilite.
Los rotores de 6 y 12 puestos aceptan Aeroshields™ sellados que proporcionan seguridad al procesamiento.- Capacidad: de 90 a 120 ml
- Máx. velocidad/RCF: 3100 rpm/1228 x g
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo | |
3.100 rpm | |
16 mm | |
45 ° |
1.228 x g | |
100 mm | |
Centrífuga Thermo Scientific Medilite™ |