Learn More
Thermo Scientific™ Rotores de ángulo fijo Medilite™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
6 x 10 mL
Descripción:
Rotor de ángulo fijo Medilite de 6 posiciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Procese de forma segura las muestras con estos rotores de ángulo fijo de 6 y 12 puestos Thermo Scientific™ Medilite, compatibles con la centrífuga Medilite.
Los rotores de 6 y 12 puestos aceptan Aeroshields™ sellados que proporcionan seguridad al procesamiento.
- Capacidad: de 90 a 120 ml
- Máx. velocidad/RCF: 3100 rpm/1228 x g
Specifications
Specifications
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Medilite de 6 posiciones |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 6 x 10 mL |
| RCF máx. | 1.228 x g |
| Vel. máx | 3.100 rpm |
| Longitud máx. del tubo | 100 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 16 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Thermo Scientific Medilite™ |
| Ángulo | 45 ° |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction