Learn More
Estándar de viscosidad médica, 6,0 mPa.s (25,00 °C )
Probado en estricta conformidad con la ASTM D2162. Estos estándares de viscosidad de grado médico son totalmente trazables a los estándares nacionales y también son compatibles con los equipos de prueba. Normalmente se utilizan para calibrar y verificar los equipos de medición de la viscosidad, aunque no de manera exclusiva.
57.00€ - 206.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025 / ISO 17034
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16010240
Ver documentos
Paragon Scientific
MGVS60-100
100 mL
57.00€
100 ml
16020240
Ver documentos
Paragon Scientific
MGVS60-500
500 mL
206.00€
500 ml
Descripción
Descripción
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Certificado de conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS de Paragon
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Contiene agente antibacteriano
Especificaciones
Especificaciones
ISO 17025 / ISO 17034
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Título del producto
Estándar de viscosidad médica, 6,0 mPa.s (25,00 °C )