Learn More
Estándar de viscosidad médica, 6,0 mPa.s (25,00 °C )
Descripción
- Trazabilidad completa según las normas internacionales
- Certificado de conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS de Paragon
- Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- 12 meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
- Contiene agente antibacteriano
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, ISO 17034 |
| Cantidad | 500 mL |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?