Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de dos marcas MBL™
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con sólidos chorros mecanizados y coloración ámbar permanente. Las pipetas de vidrio de clase AS de dos marcas MBL™ cumplen con ISO 648 y DIN 12691 y cuentan con código de lote impreso para certificado de lote descargable. Incluye perilla de seguridad en la parte superior del tubo de la pipeta.
Marca:  MBL PRA626AS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12580076
  • 23.05€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Descripción
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12691
  • Calibrado para el suministro
  • Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
  • Clase AS con +5 s de tiempo de espera
  • Incluye perilla de seguridad en la parte superior del tubo de la pipeta
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con sólidos chorros mecanizados y coloración ámbar permanente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para el suministro
AS
Sí
2/Paq.
10 ml
ISO 648, DIN 12691
Vidrio sodocálcico
Ámbar
±0,02 ml
Pipeta
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Pipetas de vidrio de clase AS de dos marcas MBL™ > Capacidad: 10 ml