Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de dos marcas MBL™
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia:
±0,008 ml
±0,015 ml
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Descripción
- Cumple con ISO 648 y DIN 12691
- Calibrado para el suministro
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
- Clase AS con +5 s de tiempo de espera
- Incluye perilla de seguridad en la parte superior del tubo de la pipeta
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con sólidos chorros mecanizados y coloración ámbar permanente
Especificaciones
Especificaciones
Calibración | Para el suministro |
Certificaciones/conformidad | ISO 648, DIN 12691 |
Clase | AS |
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Color de graduación | Ámbar |
Cantidad | 2/Paq. |
Tolerancia | ±0,08 ml |
Volumen (métrico) | 100 ml |
Tipo | Pipeta |
Título del producto
Pipetas de vidrio de clase AS de dos marcas MBL™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido