Learn More
Pipetas graduadas serológicas MBL™ tipo 4 de clase B
Fabricado con vidrio sodocálcico con chorros resistentes
23.15€ - 50.45€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Cantidad | 5/paq. |
Tipo | Pipeta serológica |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12444741
|
MBL
PRA840S |
1 ml | 0,01 mL |
23.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12484741
|
MBL
PRA848S |
25 ml | 0,1 ml |
50.45€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12474741
|
MBL
PRA846S |
10 ml | 0,1 ml |
28.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12454741
|
MBL
PRA842S |
2 ml | 0,02 mL |
24.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12464741
|
MBL
PRA844S |
5 ml | 0,05 mL |
27.85€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Calibradas para administrar desde cualquier línea graduación hasta cero en el chorro con la última gota expulsada por soplado
- Los extremos de succión mecanizados aceptan tapones de algodón
- Graduaciones en tinción ámbar permanente
Especificaciones
ISO 835 | |
Sí | |
Pipeta serológica |
Vidrio sodocálcico | |
5/paq. |