Learn More
Pipetas graduadas serológicas MBL™ tipo 4 de clase B
Código de producto. 12444741
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones unitSize
12444741 1 ml 0,01 mL paquete de 5
12484741 25 ml 0,1 ml paquete de 5
12474741 10 ml 0,1 ml paquete de 5
12454741 2 ml 0,02 mL paquete de 5
12464741 5 ml 0,05 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12444741 Proveedor MBL International N.º de proveedor PRA840S
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio sodocálcico con chorros resistentes
  • Calibradas para administrar desde cualquier línea graduación hasta cero en el chorro con la última gota expulsada por soplado
  • Los extremos de succión mecanizados aceptan tapones de algodón
  • Graduaciones en tinción ámbar permanente
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 835
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Cantidad 5/paq.
Tolerancia ± 0,01 mL
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo Pipeta serológica