Learn More
Pipetas de vidrio MBL™ graduadas de clase AS tipo 2 con certificación
Fabricado con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados
20.25€ - 32.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Cantidad | 2/paq. |
Tipo | Pipeta graduada |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12454731
|
MBL
PRA826ASWC |
10 ml | 0,1 ml |
21.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 09-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12474731
|
MBL
PRA828ASWC |
25 ml | 0,1 ml |
32.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 09-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12494721
|
MBL
PRA820ASWC |
1 ml | 0,01 mL |
20.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12414731
|
MBL
PRA822ASWC |
2 ml | 0,02 mL |
20.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 09-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12434731
|
MBL
PRA824ASWC |
5 ml | 0,05 mL |
27.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Calibradas para administrar de cero en la parte superior a cualquier línea de graduación hasta el hombro
- Cada pipeta se ha calibrado para administrar con un tiempo de espera de + 5 s
- Se suministran con certificado de calibración que muestra el volumen real dispensado y que proporciona la trazabilidad según las normas nacionales
- Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
- Graduaciones en tinción ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química a ataques químicos
Especificaciones
ISO 835 | |
Sí | |
Pipeta graduada |
Vidrio sodocálcico | |
2/paq. |