Learn More
MBL™ Clase Tipo 2 AS Pipetas graduadas certificadas Works
Descripción
- Calibradas para administrar de cero en la parte superior a cualquier línea de graduación hasta el hombro
- Cada pipeta se ha calibrado para administrar con un tiempo de espera de + 5 s
- Se suministran con certificado de calibración que muestra el volumen real dispensado y que proporciona la trazabilidad según las normas nacionales
- Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
- Graduaciones en coloración ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química a ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Cantidad | 2/paq. |
| Tolerancia | ± 0,05 mL |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Tipo | Pipeta graduada |