Learn More
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase AS tipo 1
Pipetee con precisión. Las pipetas de vidrio sódico-cálcico de tipo 1 MBL™ clase AS tienen graduaciones en coloración ámbar permanente. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior de la pipeta.
Marca: MBL PRA776AS
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumple con ISO 835.
- Calibradas para administración desde cero en la parte superior hasta cualquier línea de graduación hasta el hombro
- Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste el lavado agresivos soluciones
- Cada pipeta se calibra para administrar con un tiempo de espera de + 5s
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
Especificaciones
Sí | |
Vidrio sodocálcico | |
0,1 ml | |
Naranja | |
Pipeta |
ISO 835 | |
Sí | |
±0,050 ml | |
10 ml |
Cosmetic and chemical industries
Tamaño : 3.8 MB
Título del producto
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase AS tipo 1 > Capacidad: 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido