Learn More
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase AS tipo 1
Pipetee con precisión. Las pipetas de vidrio sódico-cálcico de tipo 1 MBL™ clase AS tienen graduaciones en coloración ámbar permanente. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior de la pipeta.
11.54€ - 20.55€
Especificaciones
Calibrado | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Tipo | Pipeta |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Color | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Color | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11389653
|
MBL
PRA776AS |
10 ml | 0,1 ml | Naranja | ±0,050 ml |
11.54€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11399653
|
MBL
PRA778AS |
25 ml | 0,1 ml | Verde | ±0,10 ml |
20.55€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11359653
|
MBL
PRA770AS |
1 ml | 0,01 mL | Amarillo | ±0,007 ml |
11.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11369653
|
MBL
PRA772AS |
2 ml | 0,02 mL | Negro | ±0,01 ml |
11.65€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11379653
|
MBL
PRA774AS |
5 ml | 0,05 mL | Rojo | ±0,03 ml |
13.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Cumplen con ISO 835
- Calibradas para administración desde cero en la parte superior hasta cualquier línea de graduación hasta el hombro
- Graduaciones en tinta ámbar permanente que resiste soluciones de lavado agresivas
- Cada pipeta se calibra para administrar con un tiempo de espera de + 5 s
- Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para ofrecer resistencia adicional y para garantizar unos tiempos de flujo de salida correctos
Especificaciones
Sí | |
Vidrio sodocálcico | |
Pipeta |
ISO 835 | |
Sí |