Learn More
Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664. Las inscripciones en esmalte azul ofrecen una fácil evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno.
Marca:  MBL FRD026P
67.97 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12633022
  • 71.55€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Descripción
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
  • Inscripciones en esmalte azul
  • Tapón de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1042, DIN 12664
Inscripciones de esmalte azul
Vidrio de borosilicato
±0,08 ml
B
Polietileno
25 ml
110 mm
Sí
10/19
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™ > Capacidad: 25 ml