Learn More
Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664. Las inscripciones en esmalte azul ofrecen una fácil evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno.
59.10€ - 194.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 1042, DIN 12664 |
---|---|
Material del cierre | Polietileno |
Descripción | Inscripciones de esmalte azul |
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Altura (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Altura (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12054448
|
MBL
FRD038P |
1000 ml | 24/29 | 300 mm | ±0,8 ml |
117.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12653022
|
MBL
FRD030P |
100 ml | 14/23 | 170 mm | ±0,2 ml |
160.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12613022
|
MBL
FRD024P |
10 ml | 10/19 | 90 mm | ±0,05 ml |
71.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12663022
|
MBL
FRD032P |
200 ml | 14/23 | 210 mm | ±0,3 ml |
142.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12050703
|
MBL
FRD040P |
2000 ml | 29/32 | 370 mm | ±1,2 ml |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12000703
|
Afora
FRD034P |
250 ml | 14/23 | 220 mm | ±0,3 ml |
88.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10111930
|
MBL
FRD025P |
20 ml | 10/19 | 110 mm | ±0,08 ml |
70.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12633022
|
MBL
FRD026P |
25 ml | 10/19 | 110 mm | ±0,08 ml |
71.55€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12070703
|
MBL
FRD042P |
5 l | 34/35 | 475 mm | ±2,4 ml | N/A | ||||||
12020703
|
MBL
FRD036P |
500 ml | 19/26 | 260 mm | ±0,5 ml |
76.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12603022
|
MBL
FRD022P |
5 ml | 10/19 | 70 mm | ±0,05 ml |
59.10€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
- Inscripciones en esmalte azul
- Tapón de polietileno
Especificaciones
ISO 1042, DIN 12664 | |
Inscripciones de esmalte azul | |
Sí |
Polietileno | |
Vidrio de borosilicato | |
B |