Learn More
Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664. Las inscripciones en esmalte azul ofrecen una fácil evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno.
Marca: MBL FRD040P
Description
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
- Inscripciones en esmalte azul
- Tapón de polietileno
Specifications
ISO 1042, DIN 12664 | |
Inscripciones de esmalte azul | |
Vidrio de borosilicato | |
±1,2 ml | |
B |
Polietileno | |
2000 ml | |
370 mm | |
Sí | |
29/32 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.