Learn More
Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™ cumple con ISO 1042 y DIN 12664. Las inscripciones en esmalte azul ofrecen una fácil evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno.
Marca: MBL FRD036P
72.91 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
- Inscripciones en esmalte azul
- Tapón de polietileno
Especificaciones
ISO 1042, DIN 12664 | |
Inscripciones de esmalte azul | |
Vidrio de borosilicato | |
±0,5 ml | |
B |
Polietileno | |
500 ml | |
260 mm | |
Sí | |
19/26 |