Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón MBL™
Cumple con ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato MBL™ con tapón se fabrica con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.
Marca: MBL FRD174
Descripción
- Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
- Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- Conformidad con certificación «H»
- Inscripciones en esmalte azul
- Se suministra con tapón de polietileno
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
Especificaciones
Clase A, ISO 1042, DIN 12664, certificado in.Hin. de conformidad | |
Inscripciones de esmalte azul | |
Vidrio de borosilicato | |
±0,15 ml | |
A |
Polietileno | |
200 ml | |
210 mm | |
Sí | |
14/23 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-14 Redemption Only