Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón MBL™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
- Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
- Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- Conformidad con certificación «H»
- Inscripciones en esmalte azul
- Se suministra con tapón de polietileno
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Clase A, ISO 1042, DIN 12664, certificado in.Hin. de conformidad |
Material del cierre | Polietileno |
Descripción | Inscripciones de esmalte azul |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 300 mm |
Tolerancia | ±0,4 ml |
Graduated | Sí |
Clase | A |
Tamaño del tapón | 24/29 |
Título del producto
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón MBL™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido