Learn More
Abnova™ MBD5 Recombinant Protein
Marca: Abnova™ H00055777-P01.25ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH14534.1 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
50.93 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 μg | |
MFPPTANMLLPTGEGQSGRAALRDKLMSQQKDALRKRKQPPTTVLSLLRQSQMDSSAVPKPGPDLLRKQGQGSFPISSMSQLLQSMSCQSSHLSSNSTPGCGASNTALPCSANQLHFTDPSMNSSVLQNIPLRGEAVHCHNANTNFVHSNSPVPNHHLAGLINQIQASGNCGMLSQSGMALGNSLHPNPPQSRISTSSTPVIPNSIVSSYNQTSSEAGMVLLEKSTQRY | |
FLJ11113/FLJ30517/KIAA1461/MRD1 | |
MBD5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
55777 | |
MBD5 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MBD5 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Título del producto
Abnova™ MBD5 Recombinant Protein > 25μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido