Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con longitud extendida Matrix™ TallTip™, 250, longitud extendida, en rack, estériles
Maximice el alcance con las puntas de pipeta de longitud extendida Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™, que permiten el acceso al fondo de los tubos de ensayo, frascos y matraces.
Marca:  Thermo Scientific™ 7250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10465783
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Maximice el alcance con las puntas de pipeta de longitud extendida Thermo Scientific™ Matrix™ TallTip™, que permiten el acceso al fondo de los tubos de ensayo, frascos de reactivos, matraces y otros recipientes similares sin que el cuerpo de la pipeta entre en contacto con los laterales del tubo. Los extremos de punta estrechos y no biselados evitan el contacto con las paredes laterales y aumentan la precisión.
Ventajas:
  • Evitan la contaminación cruzada procedente de las paredes de los recipientes.
  • Permite utilizar puntas para grandes volúmenes en espacios reducidos generando menos desplazamiento de líquido.
  • La longitud máxima de 102 mm permite el acceso seguro a tubos de ensayo de 100 mm
  • La gradilla Thermo Scientific™ Flo-Thru™ reduce el movimiento de las puntas y mejora el flujo de aire durante la esterilización en autoclave
  • Ajuste universal válido para las principales marcas de pipetas
Características de las puntas de pipeta Matrix
  • Los anillos de sellado de las puntas garantizan la estanqueidad de la pipeta sin fugas ni oscilaciones de la punta.
  • Los moldes perfectamente pulidos y los procesos de mantenimiento rigurosos facilitan la baja retención de líquidos de estas puntas sin tratamientos ni aditivos especiales.
  • Los anillos de estabilización de las gradillas permiten mantener las puntas bien sujetas una vez en la pipeta.
  • El diseño de gradilla rígido garantiza la colocación segura y uniforme de las puntas.
  • Las características de ventilación de la gradilla garantizan el flujo de calor adecuado durante la esterilización en autoclave y reducen la condensación en las puntas.
  • La bisagra impide que la tapa estéril entre en contacto con la mesa del laboratorio.
  • La ranura para el dedo de las gradillas facilita la retirada y colocación de las bandejas de recarga.
  • Las bolsas de apertura rápida facilitan la apertura de cada gradilla estéril envuelta individualmente.
  • Las gradillas etiquetadas correctamente simplifican el registro, la identificación de las puntas y la realización de nuevos pedidos.
  • Tamaño de gradilla reducido respetuoso con el medio ambiente para reducir los residuos
  • Las gradillas son de material reciclado y están marcadas con los símbolos correspondientes para promover iniciativas de reciclaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250 μl
No estéril
A granel, 1000 puntas
Pipeta de ajuste universal
Sin filtro
Autoclavable
Longitud extendida
Matrix TallTip
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con longitud extendida Matrix™ TallTip™, 250, longitud extendida, en rack, estériles > 250 μl