Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento PharmaPure™ L/S™
Proteja la pureza de los líquidos con tubos PharmaPure™. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ incluyen espalación ultrabaja y son ideales para líquidos sensibles y costosos, así como para aplicaciones de filtración.
336.00€ - 521.04€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PharmaPure
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
11876753
Ver documentos
Masterflex™
06435-15
15
336.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Añadir a la cesta
11886753
Ver documentos
Masterflex™
06435-24
24
521.04€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para aplicaciones que implican presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos de bomba de precisión
  • Los intervalos de flujo son aproximados, calculados bajo las siguientes condiciones: 0 psig en la entrada, 0.5 psig en la salida; temperatura del agua a 72 °F (22 °C)
  • Atóxico y no hemolítico, con una excelente biocompatibilidad
  • Larga duración bajo presiones de hasta 60 psi (4 bar)
  • Bajos extraíbles y baja permeabilidad a gases
  • Cumple los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Compatible con la FDA
  • Aplicaciones de biotecnología farmacéutica y alimentarias
  • Blanco opaco
  • No se recomienda su uso en cabezales de bomba de alto rendimiento L/S
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
760 cm
-51 °C
Bajo
40 psi
de 132 °C
PharmaPure
aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos
8,8 m
De color blanco crudo opaco
660 mm
Tubos de bombas
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento PharmaPure™ L/S™