Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento PharmaPure™ L/S™
Código de producto. 11886753
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11886753 24 cada uno
11876753 15 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11886753 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0643524
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja la pureza de los líquidos con tubos PharmaPure™. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ incluyen espalación ultrabaja y son ideales para líquidos sensibles y costosos, así como p
  • Para aplicaciones que requieran presión, potencia de aspiración, líquidos viscosos o larga vida de tubos
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
  • Los rangos de flujo son aproximados, calculados bajo las siguientes condiciones: 0 psig en la entrada, 0,5 psig en la salida; temperatura del agua a 72 °F (22 °C)
  • No tóxicos y no hemolíticos con excelente biocompatibilidad
  • Larga vida útil bajo presión de hasta 60 psi (4 bar)
  • Bajo nivel de extraíbles y baja permeabilidad al gas
  • Cumple USP Criterios de clase VI
  • Conformidad con la FDA
  • Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y de alimentos
  • Blanco crudo opaco
  • No se recomienda su uso en L/S Cabezales de bomba de alto rendimiento
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material PharmaPure
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Tamaño de los tubos 24
Caudal De 2,8 a 1700 ml/min
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color De color blanco crudo opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Tipo de producto Tubos de bombas