Learn More
Cole-Parmer™ Unidad de la consola de velocidad variable Masterflex™ L/S
Las consolas de velocidad variable Masterflex L/S son compactas y rentables para aplicaciones generales de transferencia de fluidos.
1174.50€ - 1470.00€
Especificaciones
Exactitud | ±5% |
---|---|
Certificaciones/conformidad | UL, CSA, CE |
Color | Blanco y azul |
Requisitos eléctricos | De 180 a 260 VAC; 50/60 Hz; 37 w |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de fluidos |
Código de producto | Marca | N. º de cabezales de bomba | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N. º de cabezales de bomba | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15917965
|
Cole-Parmer™
07555-05 |
Admite 1 |
1470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15927965
|
Cole-Parmer™
07555-15 |
Acepta hasta 2 | ||||||||
Descripción
- Rango de flujo: de 0,42 a 2900 ml/min
- Funcionamiento sencillo con control de velocidad de un solo giro
- El interruptor de alimentación independiente le permite mantener el ajuste de velocidad al encender/apagar la unidad; el LED del panel frontal indica que está encendida
- El motor reversible le permite cebar/purgar fácilmente los tubos y bombear en cualquier dirección
- Control remoto de arranque/parada a través de conector DB9 en la parte posterior de la unidad
Especificaciones
±5% | |
Blanco y azul | |
Manipulación de fluidos | |
IP 22 | |
40 °C | |
0 °C | |
230 mm | |
Se incluye un enchufe específico del país: debe especificar el destino final al realizar el pedido. | |
Interruptor de arranque/parada | |
No estéril | |
De 180 a 260 V CA |
UL, CSA, CE | |
De 180 a 260 VAC; 50/60 Hz; 37 w | |
Cabezales de bomba estándar, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, multicanal, de alto rendimiento y cartucho | |
Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22. | |
L/S | |
134 mm | |
183 mm | |
1 unidad | |
Analógico | |
37 W | |
Depende de la formulación y el tamaño de los tubos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Unidad de la consola de velocidad variable Masterflex™ L/S