Learn More
Cole-Parmer™ Unidad de la consola de velocidad variable Masterflex™ L/S
Las consolas de velocidad variable Masterflex L/S son compactas y rentables para aplicaciones generales de transferencia de fluidos.
Marca:  Cole-Parmer™ 07555-15
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927965
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Rango de flujo: de 0,42 a 2900 ml/min
  • Funcionamiento sencillo con control de velocidad de un solo giro
  • El interruptor de alimentación independiente le permite mantener el ajuste de velocidad al encender/apagar la unidad; el LED del panel frontal indica que está encendida
  • El motor reversible le permite cebar/purgar fácilmente los tubos y bombear en cualquier dirección
  • Control remoto de arranque/parada a través de conector DB9 en la parte posterior de la unidad
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Unidad de la consola de velocidad variable Masterflex™ L/S > Número de cabezales de bomba aceptados: 2