Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba I/P™ Easy-Load™ para tubos de precisión
Acepta varios tamaños de tubos para una máxima flexibilidad. El cabezal de bomba Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ para tubos de precisión ofrece una mayor vida útil de los tubos y mejora el rendimiento.
1135.00€ - 2145.00€
Especificaciones
Caudal | De 0,01 a 13 l/min |
---|---|
N.º de canales | 1 |
N.º de rodillos | 3 |
Tipo de oclusión | Ajustables |
Altura total (imperial) | 7,9 in |
Código de producto | Marca | Material del rotor | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material del rotor | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15366038
|
Masterflex™
77602-00 |
Acero laminado en frío |
1135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15376038
|
Masterflex™
77602-10 |
Acero inoxidable |
2145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Acepta varios tamaños de tubos para una máxima flexibilidad.El cabezal de bomba Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ para tubos de precisión ofrece una mayor vida útil de los tubos y mejora el rendimiento.
- La sustitución de los tubos y el cambio de líquido solo requieren unos segundos.
- Cambio rápido de tubos para minimizar el tiempo de inactividad
- Retención de tubo automática que elimina los ajustes de usuario y facilita la configuración
- Oclusión ajustable que le permite optimizar las funciones de presión y aspiración, así como la vida útil de los tubos mediante el ajuste del apriete de los tubos
- Montaje con cinco tornillos que garantiza que el cabezal de la bomba queda montado de forma segura en la unidad.
Especificaciones
De 0,01 a 13 l/min | |
3 | |
7,9 in | |
3,5 in | |
7,4 in | |
Acero inoxidable | |
Cabezales de bomba I/P Easy-Load |
1 | |
Ajustables | |
201 mm | |
8,9 cm | |
187 mm | |
I/P 26, I/P 73, I/P 82 | |
Sulfuro de polifenileno |