Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba I/P™ Easy-Load™ para tubos de precisión
Código de producto. 15366038
Cambiar vista
Click to view available options
Material del rotor:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del rotor unitSize
15366038 Acero laminado en frío cada uno
15376038 Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15366038 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7760200
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acepta varios tamaños de tubos para una máxima flexibilidad. El cabezal de bomba Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ para tubos de precisión ofrece una mayor vida útil de los tubos y mejora el rendimiento.
Acepta varios tamaños de tubos para una máxima flexibilidad.El cabezal de bomba Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ para tubos de precisión ofrece una mayor vida útil de los tubos y mejora el rendimiento.
  • La sustitución de los tubos y el cambio de líquido solo requieren unos segundos.
  • Cambio rápido de tubos para minimizar el tiempo de inactividad
  • Retención de tubo automática que elimina los ajustes de usuario y facilita la configuración
  • Oclusión ajustable que le permite optimizar las funciones de presión y aspiración, así como la vida útil de los tubos mediante el ajuste del apriete de los tubos
  • Montaje con cinco tornillos que garantiza que el cabezal de la bomba queda montado de forma segura en la unidad.
Especificaciones
Caudal De 0,01 a 13 l/min
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Ajustables
Altura total (imperial) 7,9 in
Altura global (métrico) 201 mm
Longitud global (imperial) 3,5 in
Longitud global (métrico) 8,9 cm
Anchura total (imperial) 7,4 in
Anchura global (métrico) 187 mm
Material del rodillo Acero inoxidable
Tipo de tubos I/P 26, I/P 73, I/P 82
Tipo Cabezales de bomba I/P Easy-Load
Material del rotor Acero laminado en frío
Material del envase Sulfuro de polifenileno