Learn More
Invitrogen™ MAP3K3 (MEKK3) Recombinant Human Protein
MAP3K3 (MEKK3) phosphorylates multiple MAP2Ks.
1636.00€ - 7070.00€
Especificaciones
Formato | Frozen |
---|---|
Especie del huésped | Human |
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Recombinante | Yes |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15498563
|
Invitrogen™
PR7352A |
100μg |
1636.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
10108552
|
Invitrogen™
PV4194 |
1mg |
7070.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
MAP3K3 (MEKK3) directly regulates MAPK8 and extracellular signal-regulated protein kinase (ERK) pathways.
Especificaciones
Frozen | |
Human | |
GST Tag | |
Yes |