missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ MAP2K4 (Human) Recombinant Protein

Human MAP2K4 full-length ORF ( AAH36032.1, 1 a.a. - 399 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00006416-P01.25ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16170672

  • 521.00€ / 25 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Sequence: MAAPSPSGGGGSGGGRGSGTPGPVGSPAPGHPAVSSMQGKRKALKLNFANPPFKSTARFTLNPNPTGVQNPHIERLRTHSIESSGKLKISPEQHWDFTAEDLKDLGEIGRGAYGSVNKMVHKPSGQIMAVKRIRSTVDEKEQKQLLMDLDVVMRSSDCPYIVQFYGALFREGDCWICMELMSTSFDKFYKYVYSVLDDVIPEEILGKITLATVKALNHLKENLKIIHRDIKPSNILLDRSGNIKLCDFGISGQLVDSIAKTRDAGCRPYMAPERIDPSASRQGYDVRSDVWSLGITLYELATGRFPYPKWNSVFDQLTQVVKGDPPQLSNSEEREFSPSFINFVNLCLTKDESKRPKYKELLKHPFILMYEERAVEVACYVCKILDQMPATPSSPMYVD
Especificaciones

Especificaciones

AAH36032.1
mitogen-activated protein kinase kinase 4
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAP2K4
GST
6416
Wheat germ expression system
25 μg
JNKK, JNKK1, MAPKK4, MEK4, MKK4, PRKMK4, SEK1, SERK1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Abnova™ MAP2K4 (Human) Recombinant Protein > Quantity: 25 μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado