Learn More
Macherey-Nagel™ Dispositivo de retirada de tapones manual
Marca: Macherey-Nagel™ 735408
244.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Dispositivo de retirada de tapones manual | |
1 unidad | |
Tapones de aluminio de 8 mm |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Dispositivo de retirada de tapones manual > Para su uso con: Tapones de aluminio de 8 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido