Learn More
Macherey-Nagel™ Dispositivo de retirada de tapones manual
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tapones de aluminio de 8 mm
Tapones de rosca de aluminio de 11 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Dispositivo de retirada de tapones manual |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (equipo) | Tapones de aluminio de 8 mm |