Learn More
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™ Código de producto.: 15578004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00€
    999.35€ / 2.50 Kg
    Ahorro 480.65€
    32% Descuento
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15578004 Tienda J.T.Baker Productos
2.5 kg, Frasco de polietileno, 2.50 Kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15578004
Marca: Avantor J.T.Baker 244805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00€
    999.35€ / 2.50 Kg
    Ahorro 480.65€
    32% Descuento
CAS 7791-18-6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride
Nombre de nota 6-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.3
Grado FCC/USP
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.57kg
Título del producto
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™ >