Learn More
Cloruro de magnesio, 6-hidrato, cristal, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15568004 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15568004 500 g Frasco de polietileno 500 g
15578004 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15568004 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 244801
CAS 7791-18-6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride
Nombre de nota 6-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular MgCl2·6H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.3
Grado FCC/USP
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.57kg