Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11419612
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080966
250 g, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
800 g
Tamaño de la unidad:
250 g
800 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11419612
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10733.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El m-Cresol se utiliza en la preparación de resinas sintéticas como resinas fenol-formaldehído, desinfectantes y reveladores fotográficos. Se utiliza como disolvente industrial para disolver polímeros como la polianilina. Actúa como precursor de la vitamina E y el amilmetacresol antiséptico. Se utiliza como conservante de la insulina.
Solubilidad
Miscible con agua, dietiléter, cloroformo y etanol.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, bases y ácidos fuertes, así como con el aluminio y las aleaciones de aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-39-4
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002302
Clave InChI RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-Methylphenol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
Nombre IUPAC 3-metilfenol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol
Punto de fusión 11°C to 12°C
Punto de ebullición 202°C to 204°C
Número UN UN2076
Beilstein 506719
Índice Merck 14,2579
Información de solubilidad Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol.
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Olor Phenol-like
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 1.034
pH 5
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteW26K028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2025 Código de productoA10733.30,A10733.41,A10733.0B
Número de loteP12L024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2025 Código de productoA10733.41,A10733.30,A10733.0B
Número de loteM10L026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Código de productoA10733.30,A10733.41
Número de loteZ10K032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Código de productoA10733.30,A10733.41
Número de loteZ03K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/12/2024 Código de productoA10733.30,A10733.41
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-methylphenol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >